D216402
2,2′-Dipyridylamine
98%
Synonim(y):
bipyam
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
tw
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a bidentate N-donor ligand in the synthesis of various metal complexes.
- To synthesize Pd-polyoxovanadates, heterogeneous catalyst for the oxidation of benzylic hydrocarbons.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3