245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
Synonim(y):
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
169-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3