Przejdź do
T9531
D-(+)-Trehalose dihydrate
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Synonim(y):
Trehalose dihydrate, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
191,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7530,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-739-6
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
MDL number:
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable, PCR: suitable, cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
impurities
≤5.0% EtOH, <20 ppm Trace metals
color
white
mp
97-99  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Trehalose, also known as mycose or tremalose, is a nonreducing disaccharide of glucose commonly found in fungi, bacteria, and invertebrates. Its presence in these organisms highlights its significance in various biological processes and potential applications in biochemical research and cell culture studies.
Application
D-(+)-Trehalose dihydrate has been used:
  • as a transcription factor EB (TFEB) to study its effects on an autophagy-lysosomal system in human silicosis alveolar macrophages[1]
  • as stabilizing excipient in spray-dried protein formulations[2]
  • as a cryoprotectant to study its effects on mouse testicular cell suspensions[3]
Biochem/physiol Actions
D-(+)-Trehalose shows anti-desiccant and cryopreservative activities. It acts as an osmolyte, and stress protectant and helps in the storage and transport of carbon. Trehalose is involved in the food, cosmetic, and pharmaceutical industries. It plays a vital role in the survival of certain insects and plants known as anhydrobionts during harsh environments such as high rates of dehydration.
Preparation Note
Prepared by ion exchange chromatography.
Analysis Note
Reduced metal ion content.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5251T944990210
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Manihot esculenta root (Cassava)
biological source
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable, PCR: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Trehalose dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I am planning to use this in an assay that may involve the amplification of fungal DNA via PCR. Since this is derived from S. cerevisiae, how can I be sure that it is DNA free?
    1 answer
    1. This product is not guaranteed to be DNA-free, as no specification exists for this. It is recommended to perform a sensitive PCR on the product. Specific primers can be designed to amplify S. cerevisiae DNA, and a PCR reaction can be conducted using this product as the template. If no amplification occurs, it suggests that the reagent is DNA-free.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?