This product is prepared by adding 50 µL of the reconstitution solution to the 250 µg package or 30 µL of the reconstitution solution to the 50 µg. The reconstitution solution is 50% glycerol in water. A prepared stock solution may be stored at -20°C. The dilution buffer is 20 mM Na-Hepes pH 7.5, 200 with mM NaCl. Please see the link below to review the full product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/138/442/cas9d10aprbul.pdf
Kluczowe dokumenty
CAS9D10APR
Cas9-D10A Nickase Protein
from Streptococcus pyogenes with D10A mutation, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS
Synonim(y):
Cas9 Nickase, Cas9D10A, Nickase Cas9
Wybierz wielkość
398,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
398,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
opakowanie
pkg of 1 kit (3 components)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Highly specific
- Highly active
- Ready-to-inject/transfect
Opakowanie
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Komponenty
- one vial of Cas9-D10A Nickase recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1× dilution buffer
- one vial containing 1 mL of nuclease-free water with glycerol
Zasada
Rekonstytucja
Inne uwagi
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
See the product in our recent article on bioRxiv Highly efficient and specific genome editing in human cells with paired CRISPR-Cas9 nickase ribonucleoproteins
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Połącz gwarantowane sgRNA z naszą wszechstronną gamą produktów i narzędzi CRISPR, w tym Cas9 i odczynników dostarczających, aby uzyskać skuteczną modyfikację genomu o wyższej specyficzności.
-
What is the reconstitution protocol for the Cas9D10A protein? What is the difference between dilution buffer and reconstitution buffer?