Przejdź do
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
for use in ultrasonic baths
Synonim(y):
detergent, Bandelin 830, Bandelin 831, Bandelin 883, laboratory cleaner, laboratory detergent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 L bottle, pkg of 2 L bottle, pkg of 5 L cannister
manufacturer/tradename
Bandelin 830 (1L), Bandelin 883 (2L), Bandelin 883 (5L)
General description
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z660043Z660078Z660086
description
for use in ultrasonic baths
description
neutral cleaner
description
special cleaner - tenside-free
description
special cleaner with ammonia
manufacturer/tradename
Bandelin 883 (2L), Bandelin 830 (1L), Bandelin 883 (5L)
manufacturer/tradename
Bandelin 810 (1L), Bandelin 811 (5L), Bandelin 879 (2L)
manufacturer/tradename
Bandelin 852 (1L), Bandelin 854 (5L), Bandelin 884 (2L)
manufacturer/tradename
Bandelin 871 (5L), Bandelin 870 (1L), Bandelin 898 (2L)
packaging
pkg of 1 L bottle, pkg of 5 L cannister, pkg of 2 L bottle
packaging
pkg of 2 L bottle, pkg of 1 L bottle, pkg of 5 L cannister
packaging
-
packaging
pkg of 2 L bottle, pkg of 1 L bottle, pkg of 5 L cannister
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10213-79-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)