Kluczowe dokumenty
Z742919
Detergent 8®, liquid detergent
pkg of 19 L (Jerrycan)
Synonim(y):
biodegradowalny detergent, detergent do myjek ultradźwiękowych, niejonowy detergent
Wybierz wielkość
3790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3790,00 zł
Polecane produkty
opis
Biodegradable
opakowanie
pkg of 19 L (Jerrycan)
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 1705
Opis ogólny
Used to clean: Circuit boards, electronic parts, phosphate sensitive labware, nuclear reactor cavities, delicate industrial parts and nuclear contaminated equipment during outage. FDA certified.
Used to remove: Resins, rosins, oils, dirt, grime, particulates, residues, fluxes, chemicals and solvents.
Surfaces cleaned: Corrosion inhibited formulation recommended for glass, metal, stainless steel, ceramic, plastic, and circuit boards. Can be used, with prompt rinsing, on soft metals such as copper, aluminum, silver, and gold. Aluminum can darken and mixed metal galvanic reactions can occur. Corrosion testing is advisable.
Cleaning method: Soak, brush, sponge, cloth, ultrasonic, ware washer, spray washer, pressure washer and flow through clean-in-place.
Directions: For manual, soak and ultrasonic use, make a 3-5% solution (4-6 oz. per gal. or 30-50 ml per liter) in warm or hot water. An oily, milky solution is normal.
Protective gloves and eyewear are recommended.
For spray machines, add detergent at the hot water wash cycle to make a 2% solution (2 1/2 oz. per gal. or 20 ml per liter). For difficult soils, raise water temperature and use more detergent. RINSE
THOROUGHLY—preferably with running water.
For critical cleaning, do final or all rinsing in distilled, deionized or purified water. Used on a range of glass, ceramic, plastic and metal surfaces. Corrosion testing is advisable.
Cechy i korzyści
- Biodegradowalny; nie zawiera szkodliwych fosforanów, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
- Niskopieniący i wolny od jonów preparat do czyszczenia delikatnych części przemysłowych bez pozostawiania osadów.
- Oszczędność czasu dzięki silnemu działaniu zwilżającemu i penetrującemu, co zwiększa wydajność czyszczenia.
- Skutecznie usuwa żywice, oleje, brud i zanieczyszczenia z szerokiej gamy powierzchni.
- Certyfikowany przez FDA, zapewniający zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.
- Kompatybilny z miękkimi metalami, takimi jak aluminium i srebro, po przeprowadzeniu testów korozyjnych.
- Nadaje się zarówno do ręcznych, jak i zautomatyzowanych systemów czyszczących, oferując elastyczność operacyjną.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)