Merck
CAS9D10AGFPP
Sigma-Aldrich
CMV-CAS9D10A-2A-GFP Plasmid
Synonim(y):
CAS9D10A Plasmid
Wybierz wielkość
1 EA
1270,00 zł
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
gen reporterowy
GFP
Wybór
kanamycin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The Cas9-D10A nickase plasmid co-expressing GFP uses the CMV promoter for strong transient expression of Cas9-D10A. Alternate promoters can be substituted by replacement of CMV using MluI and NheI. Also, the Cas9D10A expression plasmids can be linearized using XbaI for T7-based mRNA production.
Zastosowanie
Plazmid CMV-CAS9D10A-2A-GFP został wykorzystany w mutagenezie CRISPR-Cas9 do skrócenia genu forkhead box O3 (FOXO3) w komórce ssaków.[1]
Functional Genomics
Use of Paired Cas9 Nickase + GFP for:
  • Creation of gene knockouts in multiple cell lines
  • Complete knockout of genes not amenable to RNAi
  • Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Komponenty
1 vial containing 1ug of Cas9-D10A Nickase-GFP plasmid.
Please note, this product does not contain any guide RNA sequence. A pair of gRNA plasmids must be purchased separately through the Custom CRISPR paired nickase product tab.
Postać fizyczna
1 ug of Sigma Cas9-D10A nickase-GFP plasmid
Inne uwagi
The type II CRISPR/Cas system from the bacterium Streptococcus pyogenes has been engineered to function in eukaryotic systems using two molecular components: a single Cas9 protein and a non-coding guide RNA (gRNA). The Cas9 endonuclease can be programmed with a single gRNA, directing a DNA double-strand break (DSB) at a desired genomic location. Similar to DSBs induced by zinc finger nucleases (ZFNs), the cell then activates endogenous DNA repair processes, either non-homologous end joining (NHEJ) or homology-directed repair (HDR), to heal the targeted DSB. GFP is co-expressed from the same mRNA as the Cas9 nickase protein via a 2A peptide linkage, enabling tracking of transfection efficiency and enrichment of genome editing activity in cell populations via fluorescence activated cell sorting (FACS).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A protocol for custom CRISPR Cas9 donor vector construction to truncate genes in mammalian cells using pcDNA3 backbone
Vazquez N, et al.
BMC Molecular Biology, 19(1), 3-3 (2018)
Protokoły
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Dowiedz się więcej o CRISPR Cas9, czym jest i jak działa. CRISPR to nowe, przystępne cenowo narzędzie do edycji genomu, umożliwiające dostęp do edycji genomu dla wszystkich.