Przejdź do
T1706
TransIT-CRISPR®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.4 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
CRISPR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Accomplish highly effective transfection of CRISPR/Cas9 DNA, RNA, Cas9-gRNA RNP (ribonucleoprotein) complexes and siRNA to knock-out, modify or knock-down genes of interest in a wide variety of cell types.
Features and Benefits
  • Highly efficient, non-liposomal polymeric transfection/delivery method for use with MISSION CRISPR/Cas9 DNA, RNA, Cas9 RNP Complexes and siRNA.
  • TransIT-CRISPR is a simple, fast, effective, and versatile. One transfection reagent to deliver CRISPR-Cas9 components in a variety of formats.
  • Effective in most cell lines including difficult-to-transfect cells.
Other Notes
0.4ml and 1ml DNA and siRNA non-liposomal, polymeric transfection reagent
  • TransIT-CRISPR has been tested in variety of cell types including U20S and HEK 293, A549 and HeLa among others.
  • It is recommended to transfect MISSION CRISPR DNA and RNA with the TransIT-CRISPR transfection reagent.
  • Sigma-Aldrich® is the exclusive distributor of TransIT-CRISPR from Mirus Bio LLC.
To order MISSION® CRISPR reagents, please click here
For more information and transfection protocols, please visit SigmaAldrich.com/TransITCRISPR
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TransIT-CRISPR is a registered trademark of Mirus Bio LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPRIS09CRISPRIS10HSOLIGOINT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
genome editing
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)