Kluczowe dokumenty
CAS9D10ARFPP
Plazmid CMV-CAS9D10A-2A-RFP
Synonim(y):
CAS9D10A Plasmid
Wybierz wielkość
1270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1270,00 zł
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotor
Promoter name: CMV
gen reporterowy
RFP
Wybór
kanamycin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Use of Paired Cas9 Nickase + RFP for:
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Komponenty
Please note, this product does not contain any guide RNA sequence. A pair of gRNA plasmids must be purchased separately through the Custom CRISPR paired nickase product tab.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Dowiedz się więcej o CRISPR Cas9, czym jest i jak działa. CRISPR to nowe, przystępne cenowo narzędzie do edycji genomu, umożliwiające dostęp do edycji genomu dla wszystkich.
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.