Kluczowe dokumenty
C8634
Hexyl acetate
Synonim(y):
Capryl acetate
About This Item
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
tw
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup