Przejdź do
411779
N-tert-Butylacrylamide
97%
Synonim(y):
N -(1,1-Dimethylethyl)-2-propenamide, N -t -Butylacrylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
363,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCONHC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-505-6
Beilstein/REAXYS Number:
1742331
MDL number:
363,75 zł
Cena katalogowa485,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5-6(9)8-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
InChI key
XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
General description
N-tert-Butylacrylamide (nTBA) belongs to the class of hydrophobic acrylamides which can be synthesized by Ritter reaction and optimized by using N-tert-butyl acetate and acetic acid.
Application
nTBA is temperature sensitive monomers that can be potentially used in drug delivery systems, dewatering of proteins, and immobilization of cells. It can be used in the preparation of poly(nTBA) based copolymeric hydrogels for bovin serum albumin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
455709358991
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
126-129 °C (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. N-tert-ブチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?
    1 answer
    1. N-tert-butylacrylamide does dissolve in water. The solubility is not tested internally, but it should be soluble up to at least 9 g/L at ambient conditions. A lower critical solution temperature is not reported.