Przejdź do
A13409
α-Acetylbutyrolactone
≥99%
Synonim(y):
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-235-2
Beilstein/REAXYS Number:
112676
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P22206P65401155268
description
≥99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
form
liquid
form
powder
form
powder
form
solid
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)