Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 908,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI key
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description analytical standard | description ≥98%, FCC, FG | description natural, ≥98%, FCC, FG |
| assay 99% | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 400, 300 |
| density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.87 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.409 | refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.409 (lit.) |
| bp 168-170 °C (lit.) | bp 168-170 °C (lit.) | bp 168-170 °C (lit.) | bp 168-170 °C (lit.) |
| mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexyl acetate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
142-92-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?