Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
604,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
680 °F
expl. lim.
7.5 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Anhydrous solvents in Sure/Seal™ packaging are essential wherever water contamination would compromise experimental results. They are widely used in moisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignard reactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide,oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, ≥99% | description mixture of isomers, reagent grade, 98% | description 99% | description ≥95%, FCC, FG |
| assay ≥99% | assay 98% | assay 99% | assay ≥95% |
| grade anhydrous | grade reagent grade | grade - | grade FG, Kosher, Fragrance grade, Halal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| vapor pressure 5 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 25 °C) | vapor pressure 15 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 5 mmHg ( 25 °C) |
| expl. lim. 7.5 % | expl. lim. 7.5 % | expl. lim. 10.5 % | expl. lim. 7.5 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopentyl acetate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?