Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 737,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12H,1-3H3
InChI key
YBVRFTBNIZWMSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Raney nickel and Raney cobalt catalyzed transfer hydrogenolysis of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol has been reported. Kinetic resolution of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol using a lead dioxide anode modified with poly-S-valine grafted on to a polypyrrole film has been reported. An efficient Cu(I)-catalyzed oxidation of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol with di-tert-butyldiaziridinone as oxidant under mild conditions has been investigated.[1]
Application
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propanol was used in the preparation of 2,2-dimethylpropiophenone.[2]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay 99% |
| mp 43-45 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 34-36 °C (lit.) |
| bp 90 °C/5 mmHg (lit.) | bp 150-152 °C | bp 110-111 °C/10 mmHg (lit.) | bp 87 °C/35 mmHg (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group ether, hydroxyl | functional group hydroxyl, phenyl | functional group chloro, hydroxyl |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?