C6749
Cytochrome c equine
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
horse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
powder
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
horse ... CYCS(100053958)
Zastosowanie
Polimeryzacja cytochromu c zachodzi poprzez sukcesywną wymianę domen, co może być powszechnym mechanizmem polimeryzacji białek. Cytochrom c został wykorzystany w badaniu mającym na celu ustalenie, że zoptymalizowana dysocjacja pulsacyjna-Q i hybrydowy przepływ pracy dysocjacji aktywowanej kolizją mogą mieć szerokie zastosowanie w badaniach biologicznych i biomedycznych.
Działania biochem./fizjol.
Cytochrom c został zidentyfikowany jako ważny mediator w szlakach apoptotycznych. Uwalnianie mitochondrialnego cytochromu c do cytoplazmy stymuluje apoptozę i jest powszechnie stosowane jako wskaźnik procesu apoptotycznego w komórce.
Cytochrome c is primarily known as an electron-carrying mitochondrial protein. The transition of cytochrome c between the ferrous and ferric states within the cell makes it an efficient biological electron-transporter and it plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. It is generally regarded as a universal catalyst of respiration, forming an essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen
Uwaga dotycząca przygotowania
Produced using animal component-free materials.
Inne uwagi
View more information on cytochrome c and electron transport at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Ying Dong et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(1), 131-139 (2009-01-02)
beta-Lapachone (ARQ 501, a formulation of beta-lapachone complexed with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin) is a novel anticancer agent with selectivity against prostate cancer cells overexpressing the NAD(P)H:quinone oxidoreductase-1 enzyme. Lack of solubility and an efficient drug delivery strategy limits this compound in clinical
Tiannan Guo et al.
Journal of proteome research, 7(11), 4831-4840 (2008-10-08)
Coupling of multiplex isobaric tags for relative and absolute quantitation (iTRAQ) to a sensitive linear ion trap (LTQ) mass spectrometer (MS) is a challenging, but highly promising approach for quantitative high-throughput proteomic profiling. Integration of the advantages of pulsed-Q dissociation
Ramil F Latypov et al.
Journal of molecular biology, 383(2), 437-453 (2008-09-02)
Despite close structural similarity, the ferric and ferrous forms of cytochrome c differ greatly in terms of their ligand binding properties, stability, folding, and dynamics. The reduced heme iron binds diatomic ligands such as CO only under destabilizing conditions that
Shun Hirota et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(29), 12854-12859 (2010-07-10)
Cytochrome c (cyt c) is a stable protein that functions in a monomeric state as an electron donor for cytochrome c oxidase. It is also released to the cytosol when permeabilization of the mitochondrial outer membrane occurs at the early
Continuous assessment of metabolic activity of mitochondria using resonance Raman microspectroscopy.
Joshua W Lalonde et al.
Journal of biophotonics, 14(4), e202000384-e202000384 (2021-01-14)
Dysfunctional mitochondrial activity can lead to a variety of different diseases. As such, there exists a need to quantify changes in mitochondria function as it relates to these specific diseased states. Here, we present the use of resonance Raman (RR)