Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
form
powder
mol wt
12,588 Da
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, mass spectrometry (MS): suitable, western blot (chemiluminescent): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source horse heart | biological source human heart | biological source pigeon muscle (breast) |
| assay ≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 12,588 Da | mol wt 12,384 | mol wt 11 kDa by SDS-PAGE | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?