Przejdź do
X7375
Xanthine
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
2,6-Dihydroxypurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
524,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-718-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8733
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, NH4OH: freely soluble, NaOH: freely soluble
524,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xanthine, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, NH4OH: freely soluble, NaOH: freely soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
General description
Xanthine is synthesized from guanine in the presence of guanine deaminase. Xanthine oxidase catalyzes the production of xanthine from hypoxanthine and its subsequent breakdown to uric acid. Xanthine derivatives are present in coffee, tea and cocoa seeds. Xanthine has been proposed as a lead for the generation of pharmacologically active compounds.
Application
Xanthine has been used in a nonradiolabled substrate mix in an Aspergillus nidulans transport assay. It has also been used as a substrate for xanthine oxidase for superoxide anion generation in gill cells and algal cells.
Biochem/physiol Actions
A high level of xanthine is implicated in metabolic disorders like Lesch-Nyhan syndrome. A xanthine-based biosensor may be useful for detecting xanthine in food and clinical samples. Blood and urine samples of patients with renal failure, gout and xanthinuria show high levels of xanthine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X4002X06261720203
Xanthone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1720203
Xanthone
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, NaOH: freely soluble, NH4OH: freely soluble
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)