Przejdź do
MWGF200
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 12,000-200,000 Da
Synonim(y):
Gel Filtration Protein Ladder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
storage temp.
−20°C
General description
Gel filtration markers kit contains five vials of proteins and 1 vial of blue dextran for calibration.
Application
Gel filtration markers are used in protein chromatography and gel filtration chromatography. Gel filtration markers have been used to study glucocorticoid-induced lymphocytolysis as a model system for apoptosis within the immune system. Gel filtration markers have also been used to isolate Polygonatum odoratum lectin, which showed remarkable anti-HSV-II activity towards Vero cells, cytotoxicity towards human melanoma A375 cells and induced apoptosis in a caspase-dependent manner.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MWGF1000MWGF70MWND500
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Albumin, bovine serum, 66,000 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • β-Amylase, sweet potato, 200,000 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • Blue dextran, 2,000,000 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • Carbonic Anhydrase, bovine erythrocytes 29,000 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
  • Cytochrome c, horse heart, 12,400 Da MW 1 mL/vial
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)