Merck
CYTOCOX1
Sigma-Aldrich
Cytochrome c Oxidase Assay Kit
sufficient for 100 tests, soluble and membrane bound mitochondria
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności oksydazy cytochromu c
Wybierz wielkość
1 KIT
2640,00 zł
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
2640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 100 tests
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... COX1(4512)
Zastosowanie
The Cytochrome c Oxidase Assay Kit uses an optimized colorimetric assay based on observation of the decrease in absorbance of ferrocytochrome c measured at 550 nm, which is caused by its oxidation to ferricytochrome c by cytochrome c oxidase.[1] This kit is suitable for the detection of mitochondrial outer membrane integrity/mitochondrial stress and for the detection of mitochondria in subcellular fractions.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cytochrome c oxidase [EC 1.9.3.1] is located on the inner mitochondrial membrane dividing the mitochondrial matrix from the intermembrane space, and has traditionally been used as a marker for this membrane. It is also located in the cytoplasmic membrane of bacteria. Cytochrome c oxidase provides energy for the cell by coupling electron transport through the cytochrome chain with the process of oxidative phosphorylation.
Cechy i korzyści
  • Simple, optimized protocol - Obtain reproducible results without special training needs
  • Useful for determining cytochrome c activity from any mitchondrial source - The enzyme is present in all mitochondria regardless of species
  • Useful for detecting the presence of mitochondria in subcellular fraction - Save time and increase confidence in the quality of organelle preparations
  • May be used in conjunction with the MITOISO1 Mitochondrial Isolation Kit - Standardized mitochondrial preparation and analysis ensures reproducibility
  • Use to analyze the intactness of mitochondrial membranes
  • Simple colorimetric measurement of solution
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • C2506Cytochrome c from equine heart, ≥95% (SDS-PAGE) 50 mgKarta charakterystyki
  • D4641n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 10 mgKarta charakterystyki
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Filip J Larsen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(8), 2843-2852 (2011-05-18)
The basal metabolic rate (BMR) is referred to as the minimal rate of metabolism required to support basic body functions. It is well known that individual BMR varies greatly, even when correcting for body weight, fat content, and thyroid hormone
Hikaru Miyagi et al.
The Journal of biological chemistry, 284(12), 7553-7560 (2009-01-23)
Cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae contain three NAD kinases; namely, cytosolic Utr1p, cytosolic Yef1p, and mitochondrial Pos5p. Previously, the NADH kinase reaction catalyzed by Pos5p, rather than the NAD kinase reaction followed by the NADP(+)-dependent dehydrogenase reaction, had been
Chao-Chin Liu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 170-170 (2020-03-03)
Staphylococcus aureus spreads rapidly on the surface of soft agar medium. The spreading depends on the synthesis of biosurfactants, i.e., phenol soluble modulins (PSMs), which facilitate colony spreading of S. aureus. Our earlier study demonstrated that water accumulates in a
Uta Keil et al.
The Journal of biological chemistry, 279(48), 50310-50320 (2004-09-17)
Increasing evidence suggests an important role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Thus, we investigated the effects of acute and chronic exposure to increasing concentrations of amyloid beta (Abeta) on mitochondrial function and nitric oxide (NO) production
Chiori Omori et al.
Nutritional neuroscience, 20(9), 538-546 (2016-06-23)
The activities of mitochondrial enzymes, which are essential for neural function, decline with age and in age-related disease. In particular, the activity of cytochrome c oxidase (COX/complex IV) decreases in patients with Alzheimer's disease (AD). COX, a mitochondrial inner membrane
Produkty
Wirowanie oddziela organelle na podstawie rozmiaru, kształtu i gęstości, ułatwiając frakcjonowanie subkomórkowe w różnych próbkach.
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?