Przejdź do
C6653
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes
Isoelectric focusing marker, pI 6.6
Synonim(y):
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase Isozyme I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numer WE:
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pI 
6.6
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes has been used as a pI (isoelectric point) marker in two-dimensional gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes is a protein which is used as a standard pI (isoelectric point) marker for isoelectric focussing experiments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2273C5024C7025
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pI 
6.6
pI 
-
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)