Przejdź do
C4396
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes
Synonim(y):
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase Isozyme I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
100-500 W-A units/mg protein
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
100-500 W-A units/mg protein
mol wt
30 kDa
color
white
pI 
~6.6
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA1(759)
Application
Carbonic anhydrase from human erythrocytes (HCA) has been used to study the molten-globule state of carbonic anhydrase (CA). Chaperone-like α-crystallin binds to this state of the enzyme and prevents its aggregation.[1] The enzyme from sigma has been used for the analysis of thermodynamic stability of the enzyme.[2] Furthermore, its clinical significance has been evaluated in human non-small cell lung cancer.[3]
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase is a zinc metalloenzyme that has a molecular weight of approximately 30,000 Da. The enzyme catalyzes the hydration of carbon dioxide to carbonic acid. It is involved in vital processes such as pH and CO2 homeostasis, transport of bicarbonate and CO2, biosynthetic reactions, bone resorption, calcification, and tumorigenicity. Therefore, this enzyme is an important target for inhibitors with clinical applications in various pathologies such as glaucoma, epilepsy and Parkinson′s disease.[2]
Preparation Note
chromatographically
purified.
Other Notes
One Wilbur-Anderson (W-A) unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0 °C. (One W-A unit is essentially equivalent to one Roughton-Booth unit.)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5024C3934C2624
Gene Information
human ... CA1(759)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
100-500 W-A units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,500 W-A units/mg protein
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P00915
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
mol wt
30 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
30 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)