Przejdź do
F4381
Furosemide
≥98% (HPLC), powder, NKCC symporter inhibitor
Synonim(y):
4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
1147,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11ClN2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-203-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Furosemide,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
room temp
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Furosemide is a an ototoxic high-ceiling diuretic.
Application
Furosemide has been used:
  • to investigate the influence of timing of dexamethasone administration on auditory hair cell survival in mice
  • to study its effect on intracranial pressure (ICP) after subcutaneous administration in rats
  • as a stimulant for renin release and subsequent increase in plasma angiotensin II (ANG II)
Biochem/physiol Actions
"High ceiling" diuretic that strongly affects renal tubular action by increasing renal blood flow; antihypertensive.
Inhibits ion co-transport in the kidney.
Furosemide can block the Na+/K+/2Cl- co-transporter in the ascending thick loop of Henle. It can enhance the synthesis of intrarenal prostaglandin. It enhances its ototoxicity in animals when used along with kanamycin. Furosemide is linked with thiamine insufficiency in individuals with heart failure.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1057F0700000BP547
Furosemide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0700000
Furosemide
Furosemide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP547
Furosemide
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furosemide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)