Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Nazwa produktu
Chlorothiazide, thiazide diuretic
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
>300 °C
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), SLC12A3(6559)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Gene Information human ... CA1(759), CA4(762), SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... SLC12A3(6559) | Gene Information human ... ALB(213), CA1(759), CA11(770), CA12(771), CA13(377677), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA6(765), CA7(766), CA8(767), CA9(768), SLC12A3(6559) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form crystalline |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorothiazide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?