Merck
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Synonim(y):
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.24
Beilstein:
391839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
tw
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Klucz InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1