G004726
HPLC Analysis of Benzoin Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP™-DP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)