Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 177,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł 284,75 zł |
Informacje o tej pozycji
177,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description purified by sublimation, ≥99.5% |
| assay 98% | assay ≥99.5% |
| bp 194 °C/12 mmHg (lit.) | bp 194 °C/12 mmHg (lit.) |
| form powder | form powder |
| mp 134-138 °C (lit.) | mp 134-138 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) | Gene Information human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?