Merck
326755
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetate
greener alternative
98%
Synonim(y):
Cupric acetate
Wybierz wielkość
25 G
520,00 zł
100 G
1480,00 zł
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
520,00 zł
100 G
1480,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.63
Beilstein:
3595638
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Copper(II) acetate also known as cupric acetate, can be used as a catalyst in various processes in the field of greener chemistry. It is particularly useful in cross-coupling reactions, where it can promote the formation of carbon-carbon or carbon-heteroatom bonds, without the need for hazardous reagents or solvents[1]
Zastosowanie
Catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
Copper-catalyzed reductive amination of aromatic and aliphatic ketones with anilines using environmental-friendly molecular hydrogen
Copper(II) acetate is used as a catalyst:
  • In the N-arylation of α-amino esters with p-tolylboronic acid to synthesize biaryls via cross-coupling reactions[1]
  • In the the synthesis of substituted isoxazole derivatives[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N-Arylation of ?-aminoesters with p-tolylboronic acid promoted by copper (II) acetate
PYS Lam, et al.
Tetrahedron Letters, 44, 1691-1694 (2003)
An efficient synthesis of novel isoxazole bearing pyrazole derivatives via [3+ 2] heteroannulation using cupric acetate
B Audichya, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 59, 341-350 (2022)
Cinthia da S Lisboa et al.
The Journal of organic chemistry, 76(13), 5264-5273 (2011-05-25)
The oxidative addition of anilines (2) with 1,4-naphthoquinone (3) to give N-aryl-2-amino-1,4-naphthoquinones (1) was found to be catalyzed by copper(II) acetate. In the absence of the catalyst, the reactions are slower and give lower yields with the formation of many
Heather A Michaels et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(10), 2825-2834 (2011-09-29)
Polytriazole ligands such as the widely used tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine (TBTA), are shown to assist copper(II) acetate-mediated azide-alkyne cycloaddition (AAC) reactions that involve nonchelating azides. Tris(2-{4-[(dimethylamino)methyl]-1H-1,2,3-traizol-1-yl}ethyl)amine (DTEA) outperforms TBTA in a number of reactions. The satisfactory solubility of DTEA in a wide
Anitha M Thomas et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 150(2), 212-219 (2010-11-26)
5-Fluorouracil (5-FU) is a small, very membrane permeable drug that is poorly retained within the aqueous compartment of liposomal nanoparticles (LNP). To address this problem a novel method relying on formation of a ternary complex comprising copper, low molecular weight
Produkty
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?