Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 683,00 zł 512,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
123-128 °C
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H9NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H,5,8H2
InChI key
RQJDUEKERVZLLU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description ≥98.0% | description ≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form crystals | form - | form powder |
| mp 123-128 °C | mp 184-186 °C (lit.) | mp 160-162 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?