Merck
B4429
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Wybierz wielkość
25 G
471,00 zł
100 G
1390,00 zł
500 G
5190,00 zł
1 KG
8940,00 zł
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
471,00 zł
100 G
1390,00 zł
500 G
5190,00 zł
1 KG
8940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Beilstein:
2205275
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
BioPerformance Certified
Próba
≥98.0%
Formularz
crystalline powder
metody
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
przydatny zakres pH
5.8-7.2
pKa (25°C)
6.5
rozpuszczalność
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Klucz InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Nowy test do diagnostyki laboratoryjnej sferocytozy: Niniejsze badanie wprowadza nowy test diagnostyczny wykorzystujący bufor BIS-TRIS, mający na celu poprawę wykrywania i charakterystyki sferocytozy w warunkach klinicznych. Stabilność buforu i optymalne pH sprawiają, że nadaje się on do rutynowego stosowania w laboratoriach klinicznych, przyczyniając się do dokładnych i powtarzalnych wyników diagnostycznych (Vettore et al., 1984).
Inne uwagi
Easily compare specifications for BIS-TRIS products with the BIS-TRIS specification table.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
X Chen et al.
Oncogene, 33(39), 4724-4734 (2013-10-22)
Uveal melanoma (UM) is a genetically and biologically distinct type of melanoma, and once metastatic there is no effective treatment currently available. Eighty percent of UMs harbor mutations in the Gαq family members GNAQ and GNA11. Understanding the effector pathways
Powiązane treści
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.