Przejdź do
A9883
ADA
≥98% (titration)
Synonim(y):
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.15
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-530-0
Beilstein/REAXYS Number:
1787181
MDL number:
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
pH
1.5-3.0
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
General description
ADA is a zwitterionic buffer used in biochemistry and molecular biology. It is one of the Good buffers developed in the 1960′s to provide buffers in the pH range of 6.15 - 8.35 for wide applicability to biochemical studies. The pioneering publication by Good and co-workers describes the synthesis of ADA and its physical properties. The useful range of ADA buffer in aqueous solution is 6.0 - 7.2.
Application
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.67-7.57, useful pH range 6.4-7.4). Used to prepare immobilized pH gradients.
Preparation Note
This product is soluble in 1 M NaOH (160mg/mL), yielding a clear, colorless solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A50430030710102105001
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
ADA BioUltra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder or crystals
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
solubility
-
pH
1.5-3.0
pH
-
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)