Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.3%
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (titration) |
| product line BioUltra | product line BioXtra | product line Redi-Dri™ | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form powder | form powder | form crystalline powder | form crystalline powder |
| pH 9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O) | pH 9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water) | pH - |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?