Kluczowe dokumenty
RES1161B-A7
BIS-TRIS
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Wybierz wielkość
1197,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1197,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
przydatny zakres pH
5.8-7.2
pKa (25°C)
6.5
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Klucz InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Zastosowanie
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Opakowanie
RES1161B-A701X: 100g container
RES1161B-A702X 1kg container
RES1161B-A704X: 10kg container
RES1161B-A705X: 25kg container
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?