AXYT1000B
Axygen® Pipet Tips
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
838,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
838,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-1000-B
Corning
opakowanie
pkg of 5x1000tips/cs
pojemność
1000 μL
1000 μL
kolor
blue
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Compatible with most of the well-known brands of pipettors
- Beveled pipet tips are made of polypropylene and are autoclavable
- Tips are non-pyrogenic certified and RNAse and DNAse free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)