AXYT1000CR
Pipette tips
racked, size 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonim(y):
Akcesoria do pipetowania, Jednorazowe końcówki do pipet, Końcówki do pipet laboratoryjnych
Wybierz wielkość
2000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2000,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-1000-C-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x1000tips/cs
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
kolor
clear
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)