Kluczowe dokumenty
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
2320,00 zł
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x1000tips/cs
pojemność
1000 μL
1000 μL
kolor
blue
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)