AXYTF400RS
Pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, ultramicro, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
2880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2880,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-400-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
0.5-10 μL
pojemność
0.5—10 μL
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)