Kluczowe dokumenty
HS120554
Zestaw startowy pipet
single-channel
Wybierz wielkość
2120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2120,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
adjustable
single-channel
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120554
Objętość × objętość × objętość
2-20 μL × 20-200 μL × 100-1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieści do ośmiu pipet jednokanałowych, czterech wielokanałowych lub kombinacji obu typów pipet.
- Obciążona podstawa umożliwia łatwe wyjmowanie lub wymianę pipet jedną ręką
- Pipety są utrzymywane w pozycji pionowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu
- Wygodne obracanie głowicy stojaka w celu wyboru lub przechowywania pipet
- Szybki uchwyt do przenoszenia stojaka na pipety (załadowanego lub rozładowanego)
- Różne opcje kolorystyczne umożliwiają kodowanie kolorami lokalizacji pipet
- Urządzenie nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie, ale można je czyścić wodą z mydłem lub zwykłymi laboratoryjnymi środkami dezynfekującymi.
- Zgłoszony do opatentowania w USA
- Wewnętrzne części metalowe zapewniają większą dokładność i stabilność kalibracji oraz długą żywotność
- Łatwa regulacja objętości z blokadą zapobiegającą przypadkowej zmianie
- Oddzielny wyrzutnik końcówek
- Duży cyfrowy wyświetlacz objętości
- Oznaczony zakresem objętości
- Zarówno górna, jak i boczna część posiadają kolorowe oznaczenia dla szybkiego wizualnego potwierdzenia
- Certyfikat CE
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Stożkowe dno zbiornika tworzy wąskie koryto, aby pomóc w pełnym odzyskaniu próbki
- Jednorazowego użytku
- Sterylne
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)