Kluczowe dokumenty
CLS4809
Corning® Isotip® filtered pipet tips
100-1000 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 100 tips/rack, 1000 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
1000 EA
808,00 zł
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
808,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa:
Corning 4809
zakres pojemności:
100-1000 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
opakowanie:
rack of 100
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
natural tip
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
opakowanie
rack of 100
producent / nazwa handlowa
Corning 4809
zakres pojemności
100-1000 μL
przydatność
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
kompatybilność
all popular research-grade pipettors
Opis ogólny
Corning® Isotip® Filtered Pipet Tips
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Zastosowanie
Isotips are ideal for applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Isotip is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)