Kluczowe dokumenty
AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiały
yellow
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
yellow
Cechy i korzyści
Pipette tips, universal fit has the following features and benefits:
  • Beveled orifice for easy delivery
  • Error-free graduation marks
  • Applicable for sensitive biological experiments
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)