Kluczowe dokumenty
AXYMCT060C
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonim(y):
Rurki Corning, rurki nasadowe, rurki polipropylenowe
Wybierz wielkość
1 PKG
2510,00 zł
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
rozmiar
0.6 mL
kolor
clear
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
  • Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)