AXYPCR02C
PCR tubes with flat caps
thin wall, size 0.2 mL, pkg of 10x1000tubes/cs, clear
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
3650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3650,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-02-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x1000tubes/cs
metody
PCR: suitable
rozmiar
0.2 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
Opis ogólny
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
- Thin-wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks.
- Ultra-thin and consistent wall thickness allow the precise thermal transfer.
- Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)