Merck
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~90%
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Possibly carcinogenic.
Uwaga dotycząca przygotowania
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges