Kluczowe dokumenty
A5284
8-Azaguanine
Hybri-Max™, γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonim(y):
8-AzaG, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine, Guanazolo
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Hybri-Max™
sterylność
γ-irradiated
linia produktu
BioXtra
Formularz
powder
metody
cell culture | hybridoma: suitable
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?