Przejdź do
A9666
Azaserine-Hypoxanthine 50x
Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonim(y):
O-Diazoacetyl-L-serine-hypoxanthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
Hybri-Max
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Azaserine-Hypoxanthine is used to stimulate cell proliferation in cell culture.
Application
Azaserine-Hypoxanthine 50x has been used in hybridoma cell culture.
Qualified for use in hybridoma cell culture applications as a selection agent.
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 5.7 μM azaserine, 100 μM hypoxanthine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5159A1164H9636
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
grade
Hybri-Max
grade
Hybri-Max
grade
Hybri-Max
grade
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)