Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.31 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI key
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥97% (HPLC) |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form liquid | form powder |
| mp 230-231 °C (dec.) (lit.) | mp 88-92 °C (lit.) | mp −2 °C (lit.) | mp - |
| optical activity [α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH | optical activity [α]20/D −19.7°, c = 4 in H2O | optical activity [α]19/D −10°, neat | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?