Kluczowe dokumenty
11363735001
Roche
Suplement do fuzji i klonowania hybrydoma
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
Synonim(y):
HFCS
Wybierz wielkość
1490,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1490,00 zł
Polecane produkty
opis
HFCS
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 10 mL (50x)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
cell culture | hybridoma: suitable
zanieczyszczenia
Mycoplasma, tested
10 EU/mL Endotoxin (LAL)
rozpuszczalność
water: miscible
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
HFCS contains human proteins. The raw material from which the human proteins were isolated, has been tested for the presence of Hepatitis B surface Antigen (HBsAg) and HIV-1/2 antibodies and found to be negative (according to current quality control procedures).
Zastosowanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?