Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N4O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-212-1
NACRES:
NA.51
Assay:
≥93%
Form:
powder
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥93%
form
powder
mol wt
338.21 g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR), a natural metabolic intermediate of purine biosynthesis, is usually found in all organisms. It is produced from succinyl-AICAR (SAICAR) with the help of adenylosuccinate lyase (ASL) enzyme.
Application
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate has been used in the study to explore the anticancer effect of nine statins in breast cancer and glioblastoma.[1]
AICAR monophosphate is a 5′′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics AMP. AICAR is an adenosine monophophate (AMP)-activated protein kinase (AMPK) activator/agonist.
Biochem/physiol Actions
A 5′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics adenosine monophosphate (AMP). It is an AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 338.21 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A1393-50MG | 04061833001844 |
| A1393-100MG | 04061833342237 |