Przejdź do
C2313
Compound 48/80
powder,  hypotensive agent
Synonim(y):
Poly-p-methoxyphenethylmethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.77
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Compound 48/80,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Compound 48/80, is the condensation product of N-methyl p-methoxyphenethylamine and formaldehyde.
Application
Compound 48/80 has been used:
  • to stimulate hemocytes for histamine release for measurement in ELISA and flow cytometry
  • to induce mast cell degranulation
  • to induce anaphylactic activity, dermatitis, pruritis, inflammation in mice
Biochem/physiol Actions
Compound 48/80 (C 48/80) is a hypotensive agent, which promotes release of histamine. C 48/80 reduces the phagocytic ability of hemocytes in Styela plicata. C 48/80 promotes degranulation of mast cells. It Inhibits calmodulin, phospholipase C, endoplasmic reticulum (ER) Ca2+ ATPase and activates G proteins.
Preparation Note
Condensation product of N-methyl-p-methoxyphenethylamine with formaldehyde.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
352010499635385570
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, brown
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)