Przejdź do
P8296
5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt
≥75% (HPLC)
Synonim(y):
α-D-Ribosyl diphosphate 5-phosphate pentasodium salt, 5-Phospho-α-D-ribosyl diphosphate, 5-Phosphoribosyl 1-pyrophosphate pentasodium salt, P-Rib-PP, PRPP pentasodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8Na5O14P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
499.98
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6043637
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1COP(O)([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H13O14P3.4Na/c6-3-2(1-16-20(8,9)10)17-5(4(3)7)18-22(14,15)19-21(11,12)13;;;;/h2-7H,1H2,(H,14,15)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13);;;;/q;4*+1/p-4/t2-,3-,4-,5?;;;;/m1..../s1
InChI key
QZAPPJHVNYCTAX-CKJQBBATSA-J
General description
Substrate for phosphoribosyltransferases in the synthesis of nucleotides.
Application
Pentasodium salt has been used in a study to assess the relationship between the muscarinic receptor cationic current and internal calcium in guinea-pig jejunal smooth muscle cells. [1] It has also been used in a study to investigate inhibitors of the bacterial cell wall biosynthesis of the enzyme Mur D. [2]
Analysis Note
Purity ≥ 75% based on an assay system using orotidine-5′-phosphate pyrophosphorylase and orotidine-5′-phosphate decarboxylase mixed enzymes.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4022B6149R7750
assay
≥75% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
<18% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)